Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (13 mm)
Tubes (19 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (8 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (30 mm) |
| Matériau | PTFE |
| Positions | 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai |
| Quantité | 1/boîte |
| Gamme de température (métrique) | -200°C à +280°C |
| Afficher plus |