Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai en PTFE
À utiliser à des températures allant des températures cryogéniques à 250°C (480°F). Le portoir pour tubes à essai en PTFE Fisherbrand™ est adapté aux fours et aux thermostats à haute température.
Marque: Fisherbrand™ 029.008
Description
- Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques
- Adapté à des stérilisations répétées
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Autoclavable | |
Tubes (8 mm) | |
27 | |
1/boîte | |
180 x 60mm | |
180 mm | |
45 mm | |
5 mm | |
8 mm |
Rack pour tubes à essai | |
Blanc | |
PTFE | |
Tubes à essai | |
-200°C à +280°C | |
180 x 60 x 45mm | |
60 mm | |
35 mm | |
60 mm | |
250 g |