Learn More
Fisherbrand™ Portoir pour tubes à essai en PTFE
Code produit. 10241902 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (13 mm)
Tubes (19 mm)
Tubes (30 mm)
Tubes (8 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10241902
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser à des températures allant des températures cryogéniques à 250°C (480°F). Le portoir pour tubes à essai en PTFE Fisherbrand™ est adapté aux fours et aux thermostats à haute température.
  • Inerte à pratiquement tous les réactifs chimiques
  • Adapté à des stérilisations répétées
Spécification
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Type de produit Rack pour tubes à essai
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (19 mm)
Matériau PTFE
Positions 10
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai
Quantité 1/boîte
Gamme de température (métrique) -200°C à +280°C
Dimensions (L x l) 180 x 60mm
Dimensions (L x l x H) 180 x 60 x 70mm
Longueur (métrique) 180 mm
Largeur (métrique) 60 mm
Hauteur (métrique) 70 mm
Hauteur (métrique) intérieure 60 mm
Hauteur (métrique) d’étagère 5 mm
Profondeur (métrique) 60 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 19 mm
Poids (métrique) 250 g