Learn More
Fisherbrand™ Capsule d’évaporation à forme haute en PTFE avec bec verseur
Avec bec verseur pour faciliter le versement. La capsule d’évaporation Haute en PTFE Fisherbrand™ est disponible en plusieurs formats.
Marque: Fisherbrand™ 006.150
Description
- Moulage isostatique en PTFE pur
- Résistante aux produits chimiques et inerte
- Finition interne très lisse
- Utilisable à 280°C
- Bec verseur moulé facilitant le versement
Spécification
150 ml | |
Rond | |
Lisse | |
43 mm |
PTFE | |
Capsule d’évaporation | |
-200°C à +280°C | |
78 mm |