Learn More
Bohlender™ Robinet d’arrêt 3 voies à alésage en T en PTFE
Marque: Bohlender™ E688-14
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Vanne PTFE filetée GL• Compatible verrerie GL, embout GL et raccord GL ci-contre
• Pression maximale d'utilisation: 6 bar
• Température d'utilisation: -30 à 150°C
• Vanne PTFE 3 voies en T droit mâle GL
• Vanne 3 voies
Spécification
Robinet d’arrêt à 3 voies | |
74 mm | |
-30°C | |
150°C |
PTFE | |
Pour la distribution de liquides ou de gaz | |
GL14 |