Learn More
Cowie Technology™ Robinets d’arrêt droits en PTFE
Code produit. p-8008821 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2 mm
3 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10323552
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les robinets d’arrêt droits en PTFE Cowie Technology™ sont dotés d’un corps et d’un bouchon en PTFE pur et associent toutes les propriétés souhaitables du robinet d’arrêt Ultimate Laboratory.
  • Performances moyennes en matière de pression sous vide
  • Produit incassable
  • Chimiquement inerte
  • Sans graisse
  • Fournis avec des bras latéraux en verre borosilicaté
Spécification
Type Straight Through
Alésage de bouchon 2 mm
Description Straight Through Stopcock
Matériau PTFE
Autoclavable Autoclavable
S’adapte au D.I. de la tubulure 8 mm
Nb par paquet 1/boîte
Contenu Bras latéraux en verre borosilicaté
Plug Material PTFE