Learn More
Fisherbrand™ Vanne droite en PTFE avec verrou à vis
Robinet à tournant conique. La vanne droite en PTFE Fisherbrand™ avec verrou à vis peut être stérilisée à 135°C.
24.90€ - 28.60€
Spécification
Type de produit | Vanne vissée droite en PTFE |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
Longueur totale (métrique) | 59 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10592392
|
Fisherbrand™
|
2 mm |
24.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10068161
|
Fisherbrand™
|
4 mm |
28.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Pression maximale de 1 bar à 100°C et 5 mm Hg
- Toutes les pièces de contact sont en PTFE
Spécification
Vanne vissée droite en PTFE | |
Autoclavables | |
59 mm | |
-200°C | |
27 mm | |
Blanc/bleu | |
280°C |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
Connecteurs PTFE | |
1/boîte | |
20 mm | |
1 bar |