Learn More
Fisherbrand™ Connecteur droit à baïonnette en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
6 mm
8 mm
10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 6 mm |
| Matériau | PTFE |
| Longueur totale (métrique) | 44 mm |
| À utiliser avec | Tubulure flexible en PTFE, Viton, caoutchouc de silicone ou matériaux similaires |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -200°C |
| Quantité d’emballage | 1 unité |
| Largeur (métrique) | 14 mm |
| Hauteur (métrique) | 14 mm |
| Afficher plus |