Learn More
Fisherbrand™ Vanne droite standard en PTFE, raccords à baïonnette
À utiliser avec une tubulure rigide et semi-rigide. La vanne droite standard en PTFE comprend des raccords à baïonnette.
21.00€ - 36.50€
Spécification
Type de produit | Vanne à baïonnette droite en PTFE |
---|---|
Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PTFE |
À utiliser avec | Connecteurs PTFE |
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11749337
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 4 mm | 10 mm |
25.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10120192
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 2 mm | 6 mm |
21.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10170282
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 2 mm | 4,5 mm |
23.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11739337
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 3 mm | 6,8 mm |
22.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11759337
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 5 mm | 11 mm |
36.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10291992
|
Fisherbrand™
|
Taille d’alésage : 3 mm | 8 mm |
22.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Robinet à tournant conique
- Pour une utilisation avec une tubulure rigide et semi-rigide – verre, FEP ou PTFE
- Système de connecteur amélioré
- Toutes les pièces en contact avec des liquides
- Pression maximale de 1 bar à 100°C et 5 mm Hg
- Toutes les pièces de contact sont en PTFE
- Les vannes peuvent être stérilisées à 135°C
Spécification
Vanne à baïonnette droite en PTFE | |
Autoclavables | |
Connecteurs PTFE | |
1/boîte | |
Blanc/bleu | |
280°C |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
PTFE | |
-200°C | |
20 mm | |
1 bar |