Learn More
BRAND™ Tiges d’agitation en PTFE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- En PTFE
- Avec extrémités en forme de spatules
Spécification
Spécification
| Comprend | Extrémités en forme de spatules |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Matériau | PTFE (polytétrafluoroéthylène) |
| Quantité | 1 |