Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation Fisherbrand™ conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
Marque:  Fisherbrand™ 001.325.10
Code produit. 11808972
  • 42.49€ / 10 pièces
Expédition estimée: 26-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Offrent une agitation stable.Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
  • Agitateur magnétique stable à usage général
  • Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
25 mm
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant
10 mm
Cylindrique, Anneau de rotation