Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Offrent une agitation stable. Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation Fisherbrand™ conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
Marque: Fisherbrand™ 001.370
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Offrent une agitation stable.Les barreaux d’agitation en PTFE avec anneau de rotation FisherbrandTM conviennent parfaitement aux récipients dont la forme et la surface de fond sont irrégulières ou inhabituelles.
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
70 mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant | |
10 mm | |
Cylindrique, Anneau de rotation |