Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible
Offrent une agitation stable. Le barreau d’agitation en PTFE avec anneau amovible Fisherbrand™ est autoclavable et comprend un anneau de rotation.
Marque:  Fisherbrand™ 001.17127
Code produit. 10120002
  • 27.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Garanti inerte et étanche
  • Moulé de manière isostatique dans du PTFE pur, approuvé par la FDA
  • Poli individuellement afin de rester propre plus longtemps
Spécification
Spécification
Autoclavables
Blanc
127 x 16 x 16 mm
16 mm
16mm
1/boîte
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Anneau en PTFE
127 mm
Cylindrique