Learn More
Cowie Technology™ Pinces à bout carré en PTFE
Les pinces brucelles à bout carré en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
Marque:  Cowie Technology™ 027.100
Code produit. 10282092
  • 21.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisables jusqu’à 280°C
  • Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Spécification
Carré
PTFE
Forceps / Pinces brucelles en PTFE
8 mm
20 mm
5 mm
20 mm
1/boîte
100 mm
Lisse
8 mm
10 mm
100 x 20 mm
Rigide