Learn More
OHAUS™ Barreau d’agitation en PTFE
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
2,5 cm
3,8 cm
7 cm
10 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabriqué en PTFE
- Ce barreau d’agitation de 10 cm comprend un anneau de rotation
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Spinbar de 2,5 cm en PTFE |
| Longueur (métrique) | 2,5 cm |
| Matériau | PTFE |