Learn More
Fisherbrand™ Spatules en PTFE
Les spatules en PTFE Fisherbrand™ ont une épaisseur de 5 mm
Marque:  Fisherbrand™ 043.210
Code produit. 16256051
  • 18.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Plage de températures : -200°C à +280°C
  • Non contaminantes
  • Faciles à nettoyer
  • Épaisseur de 5 mm
Spécification
Spécification
1 de chaque
25 mm
PTFE
Spatules en PTFE Fisherbrand™
210 x 25 mm
210 mm