Learn More
Bohlender™ Raccords de tubes à emboîture GL en PTFE
Marque: Bohlender™ D570-08
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Conforme aux spécifications de la FDA | |
PTFE | |
-200°C | |
Emboîture NS 14/23 | |
250°C |
Raccords de tubes à emboîture GL | |
Pour le raccordement de tubulures à paroi rigide | |
1 unité | |
GL 14 |