Learn More
Karl Hecht™ Manchons en PTFE pour joints rodés et bouchons
Code produit. 10286951
Click to view available options
Numéro du joint conique standard:
Joint 19/26
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10286951
Marque: Karl Hecht™ 42388019
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une option jetable pour empêcher les joints rodés de se coller ensemble.
  • Auto-lubrification
  • Épaisseur approx. 0,05 mm
  • À utiliser avec un joint de taille 19/26
  • Résistance chimique remarquable à des températures d’utilisation comprises entre −200° et +260°C
  • Fournis 10/boîte
Spécification
À utiliser avec (application) Empêche les joints rodés de coller
À utiliser avec (équipement) Joint de taille 19/26
Matériau PTFE
Quantité 10/boîte
Plage de températures (métrique) −200° à +260°C
Épaisseur Approx. 0,05 mm
Numéro du joint conique standard Joint 19/26
Type Manchon de protection