Learn More
Wheaton™ Septa en PTFE / silicone
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
Conditionnement:
100 pièces
120 pièces
Description
Bouchon ouvert en résine phénolique
• Septum silicone/PTFE
• Accessoires obligatoires septum silicone gainé PTFE ou caoutchouc gainé PTFE.
• Septum silicone/PTFE
• Accessoires obligatoires septum silicone gainé PTFE ou caoutchouc gainé PTFE.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 20 mm |
| Matériau | PTFE, Silicone |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Quantité | 100 paquet |
| Type | Septa |