Learn More
Pyrex™ Connecteur fileté en PTFE
Raccordement aisé à la verrerie avec tubulure flexible. Les connecteurs filetés en PTFE Pyrex™ sont parfaits pour les connexions en contact avec des liquides agressifs ou des vapeurs chimiques.
Marque: Pyrex™ 4510/04
107.13 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Raccordement aisé à la verrerie avec tubulure flexible. Les connecteurs filetés en PTFE Pyrex™ sont parfaits pour les connexions en contact avec des liquides agressifs ou des vapeurs chimiques.
- Pour une utilisation avec de la verrerie fabriquée par SciLabware Ltd ayant des entrées et sorties filetées de 13 mm
- Permet de raccorder facilement et en toute sécurité un tuyau en caoutchouc à alésage de 9 mm et un tuyau flexible à la verrerie
- Joints toriques protégés en PTFE pour une utilisation jusqu’à 200°C
- Grande résistance aux substances chimiques
Spécification
Connecteur de tubulure | |
Alésage de 9 mm | |
200°C |
PTFE | |
Flexible |