Description
- Raccord à baïonnette
- Nouveau système de connecteur amélioré
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Autoclavable | |
PTFE | |
Tubulure flexible en PTFE, Viton, caoutchouc de silicone ou matériaux similaires | |
1 unité | |
16 mm | |
280°C |
Connecteur à angle droit en PTFE | |
10 mm | |
34 mm | |
-200°C | |
33,5 mm | |
blanc |