Learn More
Fisherbrand™ Connecteur à angle droit en PTFE
Les connecteurs à angle droit en PTFE avec raccords à baïonnette Fisherbrand™ doivent être utilisés avec une tubulure flexible en PTFE, VITON, caoutchouc de silicone ou matériaux similaires.
Marque:  Fisherbrand™ 016.1003.2
Code produit. 16295971
  • 42.30€ / 5 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Raccord à baïonnette
  • Pure PTFE
  • Peut être stérilisé à 135°C
  • Résistance chimique totale
  • Haute pureté
  • Non contaminant
  • Faciles à nettoyer
Spécification
Spécification
Connecteur à angle droit en PTFE Fisherbrand™, diamètre du bras de 8 mm x alésage de 3 mm
PTFE
3 mm
8 mm
PTFE, VITON, Tubulure en caoutchouc de silicone