Learn More
Cowie Technology™ Connecteur à angle droit en PTFE
Le raccord à angle droit Cowie Technology™ en PTFE est fourni avec des raccords à baïonnette et doit être utilisé avec une tubulure flexible en PTFE, VITON, caoutchouc de silicone ou matériaux similaires.
Marque:  Cowie Technology™ 016.1004.9.2
Code produit. 10495632
  • 13.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqué à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI et peuvent être stérilisés à 135°C
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisable jusqu’à 280°C
Spécification
Spécification
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Autoclavable
PTFE
Tubulure flexible en PTFE, Viton, caoutchouc de silicone ou matériaux similaires
1 unité
12 g
blanc
Connecteur à angle droit en PTFE
9 mm
33,5 mm
-200°C
33,5 mm
16 mm
280°C