Learn More
Bohlender™ Feuilles de protection en PTFE
Idéales pour une utilisation en tant que couvre table ou doublure de tiroirs dans le laboratoire.
Marque:  Bohlender™ S1803-12
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10741411
  • 63.92€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-09-2024
Description
  • Résistance à une plage de température comprise entre −200° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Livrées en rouleaux d’une longueur de 1 000 mm
  • De couleur blanche
  • Conviennent également pour une utilisation comme glissière ou pour l’isolation
  • Disponibles dans une gamme d’épaisseurs et de largeurs
Spécification
Spécification
Feuille de protection
1000 mm
Blanc
1,00 mm
PTFE
300 mm
Couvre table, doublure de tiroirs, isolation
+250°C