Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange HT en PTFE et PPS
Pièces de rechange pour joints à vis de laboratoire utilisées pour connecter les équipements et les raccords à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.
Marque: Bohlender™ D640-58
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre -20° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. 10 bar
- Adapté au vide
- Composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
Filetage GL 25 | |
Diamètre extérieur de tubulure : 6,35 mm | |
Pièces de rechange pour joints à vis |
Équipement de connexion / raccords | |
PTFE, PPS |