Learn More
Bohlender™ Pièces internes de rechange HT en PTFE et PPS
Pièces de rechange pour joints à vis de laboratoire utilisées pour connecter les équipements et les raccords à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, en plastique ou en métal.
Marque:  Bohlender™ D639-56
Code produit. 10033551
  • 142.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistance à une plage de température comprise entre -20° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Pression max. 10 bar
  • Adapté au vide
  • Composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
  • Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
  • Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
Spécification
Filetage GL 18
Diamètre extérieur de tubulure : 6,35 mm
Pièces de rechange pour joints à vis
Équipement de connexion / raccords
PTFE, PPS