Learn More
Bohlender™ Raccords à vis de laboratoire en PTFE et PPS HT, GL 25
Parfaits pour connecter des équipements et accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, plastique ou métal.
47.00€ - 74.00€
Spécification
Type de produit | Joint à vis de laboratoire |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA |
Matériau | PPS, PTFE |
À utiliser avec (application) | Connecter de l’équipement/des raccords à la tubulure à paroi rigide |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10023551
|
Bohlender™
D630-18 |
1,6 mm de dia. ext. |
60.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10319141
|
Bohlender™
D630-42 |
3,2 mm de dia. ext. |
74.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10787522
|
Bohlender™
D630-46 |
4,0 mm de dia. ext. |
47.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10155501
|
Bohlender™
D630-58 |
6,35 mm de dia. ext. |
74.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −50° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. 10 bar
- Adapté au vide
- Bouchon à vis noir en PPS
- Pièces internes composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
Joint à vis de laboratoire | |
PPS, PTFE | |
-50°C | |
10 bar |
FDA | |
Connecter de l’équipement/des raccords à la tubulure à paroi rigide | |
GL 25 | |
250°C |