Learn More
Bohlender™ Raccords à vis de laboratoire en PTFE et PPS HT, GL 18
Parfaits pour connecter des équipements et accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, plastique ou métal.
34.00€ - 139.00€
Spécification
Type de produit | Joint à vis de laboratoire |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA |
Matériau | PPS, PTFE |
À utiliser avec (application) | Connecter de l’équipement/des raccords à la tubulure à paroi rigide |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50°C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10639221
|
Bohlender™
D629-22 |
2,0 mm de dia. ext. |
43.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12740726
|
Bohlender™
D629-42 |
3,2 mm de dia. ext. |
34.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12750726
|
Bohlender™
D629-56 |
6,35 mm de dia. ext. |
88.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10033371
|
Bohlender™
D629-68 |
9,52 mm (D.E.) |
139.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance à une plage de température comprise entre −50° et +250°C
- Résistance chimique universelle
- Conformité FDA
- Pression max. 10 bar
- Adapté au vide
- Bouchon à vis noir en PPS
- Pièces internes composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
- Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
- Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
Joint à vis de laboratoire | |
PPS, PTFE | |
-50°C | |
10 bar |
FDA | |
Connecter de l’équipement/des raccords à la tubulure à paroi rigide | |
GL 18 | |
250°C |