Learn More
Bohlender™ Raccords à vis de laboratoire en PTFE et PPS HT, GL 14
Parfaits pour connecter des équipements et accessoires à filetages GL à la tubulure à paroi rigide ou aux tubes en verre, plastique ou métal.
Marque:  Bohlender™ D628-10
Code produit. 10105411
  • 54.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistance à une plage de température comprise entre −50° et +250°C
  • Résistance chimique universelle
  • Conformité FDA
  • Pression max. 10 bar
  • Adapté au vide
  • Bouchon à vis noir en PPS
  • Pièces internes composées d’une bague en V (PPS), d’une bague conique et d’une bague d’étanchéité (toutes deux en PTFE) ainsi que d’un joint torique (FKM) pour les diamètres de tubulure inférieurs à 3 mm
  • Les applications incluent des sondes de fixation, des thermomètres, des tubes à tremper ou des câbles dans les récipients de réaction
  • Disponibles pour une large gamme de tailles de filetage GL et de diamètres de tubulure
Spécification
Spécification
FDA
PPS, PTFE
-50°C
GL 14
250°C
Joint à vis de laboratoire
Connecter de l’équipement/des raccords à la tubulure à paroi rigide
0,8 mm de dia. ext.
10 bar