Learn More
VITLAB™ Barreau d’agitation magnétique de forme polygonale en PTFE
Garantissez une durabilité longue et empêchez la démagnétisation des barreaux d’agitation magnétiques en polygonal PFTE Vitlab™ grâce à un stockage approprié et ne les déposez pas sur des surfaces dures (p. ex. de l’acier).
Marque: VITLAB™ 301797
24.26 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Noyau à aimant permanent AlNiCo V
- La forme inclinée provoque des turbulences importantes
- Permet un mélange efficace, même à faible vitesse de rotation
- FTE
Spécification
Pour la préparation, la séparation et la concentration | |
6mm | |
PTFE (polytétrafluoroéthylène) | |
Polygonale |
Noyau à aimant permanent AlNiCo V | |
15 mm | |
10/boîte |