Learn More
VITLAB™ Barreau d’agitation magnétique de forme polygonale en PTFE
Garantissez une durabilité longue et empêchez la démagnétisation des barreaux d’agitation magnétiques en polygonal PFTE Vitlab™ grâce à un stockage approprié et ne les déposez pas sur des surfaces dures (p. ex. de l’acier).
Marque:  VITLAB™ 301997
Code produit. 10375711
  • 40.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Noyau à aimant permanent AlNiCo V
  • La forme inclinée provoque des turbulences importantes
  • Permet un mélange efficace, même à faible vitesse de rotation
  • FTE
Spécification
Spécification
Pour la préparation, la séparation et la concentration
6mm
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Polygonale
Noyau à aimant permanent AlNiCo V
25 mm
10/boîte