Learn More
Cowie Technology™ Pinces brucelles pointues en PTFE
Les pinces brucelles pointues en PTFE Cowie Technology™ sont inertes à pratiquement tous les réactifs chimiques et totalement non contaminantes.
Marque:  Cowie Technology™ 027.101
Code produit. 10292092
  • 25.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chimiquement inerte
  • Non contaminant
  • Utilisables jusqu’à 280°C
  • Fabriquées à partir de matériaux en PTFE vierge avec les homologations FDA et USP classe VI
Spécification
Spécification
Pointues
PTFE
Forceps / Pinces brucelles en PTFE
8 mm
20 mm
2 mm
20 mm
1/boîte
100 mm
Lisse
8
10 mm
100 x 20 mm
Rigide