Learn More
Fisherbrand™ Sondes de résistance au platine
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Supports de sonde et raccords de compression en PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Sonde, à résistance platine en PTFE |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Matériau | PTFE avec centre en acier inox |
| Types de capteur | PRT100 classe A. TCR = 3850 ppm/degré Celsius |
| À utiliser avec (application) | Température mesurée |
| À utiliser avec (équipement) | Supports de sonde et raccords de compression en PTFE |
| Temps de réponse | 50 %, 6 à 14 s |
| Plage de températures (métrique) | -180°C à +280°C |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Largeur (métrique) | 7 mm |
| Afficher plus |