Learn More
Thermo Scientific™ Raccordement de colonne HPLC monobloc en PTFE
Réalisez des raccordements de colonne sans fuite et optimisez les performances de la chromatographie liquide grâce au raccordement de colonne Thermo Scientific™ HPLC monobloc en PTFE inerte et biocompatible.
Marque: Thermo Scientific™ 60170-370
116.33 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Description
Minimisez le volume mort du système HPLC et optimisez l’efficacité des séparations avec le raccordement de colonne Thermo Scientific™ HPLC monobloc en PTFE. Idéal pour le couplage des colonnes analytiques et des pré-colonnes à filetage de 10 à 32, il offre des raccords sans fuite à serrage manuel. Le matériau est inerte et biocompatible avec une large gamme d’applications.
Spécification
Coupleur | |
Coupleur de colonne monobloc | |
PEEK | |
Colonnes analytiques et pré-colonnes à filetage 10 à 32 |