Learn More
Merck Filtres à membrane Omnipore™, 0,2 μm
Filtre à membrane en polymère PTFE hydrophile compatible avec pratiquement tous les solvants, acides et solutions alcalines. Les filtres à membrane Omnipore™ sont biologiquement et chimiquement inertes.
Marque: Merck JGWP01300
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Notre membrane Fluoropore™ est une membrane en polymère polytétrafluoroéthylène (PTFE) hydrophobe liée à un support en polyéthylène haute densité pour améliorer les caractéristiques de manipulation du filtre pour des applications normales. Les membranes Fluoropore™ offrent une compatibilité chimique étendue, des débits élevés et une cohérence. (Veuillez noter que les numéros de catalogue contenant in.FHUP in. sont non laminés ou produits sans support.)Notre membrane Omnipore™ est une membrane hydrophile en PTFE compatible avec quasiment tous les solvants, acides et solutions alcalines.
Caractéristiques & Avantages :
- Biologiquement et chimiquement inertes
- La porosité élevée permet d’obtenir des débits élevés
- Variantes en PTFE hydrophobe ou hydrophile disponibles pour la filtration des échantillons aqueux et organiques
Applications :
- Membrane Fluoropore™ : Clarification d’acides, de bases et de solvants ; surveillance de l’air ; filtrage et ventilation des gaz ; spectroscopie UV
- Membrane Omnipore™ : Filtration de solutions aqueuses, clarification d’acides et de solutions alcalines
Spécification
Non autoclavable | |
Filtre à tamis | |
0,2 μm | |
presque tous les solvants, acides et solutions alcalines | |
100/boîte | |
Membranes filtrantes | |
13 mm |
Blanc | |
PTFE | |
Non stérile | |
100Pack | |
65 µm | |
Hydrophile |