Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microtubulure en PTFE
Flexibilité et résilience pour un usage général en laboratoire. La microtubulure en PTFE Adtech Polymer Engineering™ est excellente pour le travail à haute température et le transfert de produits chimiques corrosifs.
Marque:  Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/06
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Code produit. 11949445
  • 262.00€ / 1 pièce
En stock
Description
  • Température maximale de 260°C (point de fusion : 330°C)
  • Sans adhérence
  • Surface de faible friction
  • Très haute résistance aux produits chimiques et aux solvants
  • Très haute résistance électrique, parfaits pour l’isolation
  • Physiologiquement neutre
  • Non polluante et inodore
  • Stérilisable et autoclavable
Spécification
Spécification
FDA
1,06 mm
1,68 mm
Travail à chaud, transfert de produits chimiques corrosifs
1/boîte
Flexible
Autoclavables
PTFE
30 m
-240°C
Translucide
260°C