Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microtubulure en PTFE
Flexibilité et résilience pour un usage général en laboratoire. La microtubulure en PTFE Adtech Polymer Engineering™ est excellente pour le travail à haute température et le transfert de produits chimiques corrosifs.
Marca: Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/14
Descripción
- Température maximale de 260°C (point de fusion : 330°C)
- Sans adhérence
- Surface de faible friction
- Très haute résistance aux produits chimiques et aux solvants
- Très haute résistance électrique, parfaits pour l’isolation
- Physiologiquement neutre
- Non polluante et inodore
- Stérilisable et autoclavable
Especificaciones
FDA | |
0,81 mm | |
1,63 mm | |
Travail à chaud, transfert de produits chimiques corrosifs | |
1/boîte | |
Flexible |
Autoclavables | |
PTFE | |
30 m | |
-240°C | |
Translucide | |
260°C |