Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
20mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utile dans les analyses environnementales et les applications des sciences de la vie dans lesquelles de petits volumes d’échantillons doivent être préparés et évalués
- Aimant Alnico encapsulé dans un revêtement à faible friction en PTFE Teflon™ de qualité FDA et USP classe VI ; Durable et inerte
- Fabriqué dans un établissement certifié ISO 9001:2008, tel qu’indiqué dans la certification SGS
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (impériale) | 0,3125 in |
| Dimensions (L x l x H) | 20 x 8 mm |
| Longueur (impériale) | 0.75 po |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 20mm |
| Matériau | Aimant Alnico |
| Quantité | 1/boîte |
| Afficher plus |