Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
13mm
15 mm
20mm
30 mm
Diamètre (métrique):
1,5mm
1.5 mm
2mm
2 mm
3mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2mm |
| Longueur (métrique) | 7mm |
| Type | Stir Bar, Micro |