Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
13mm
15 mm
20mm
30 mm
Diamètre (métrique):
1,5mm
1.5 mm
2mm
2 mm
3mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Revêtement | PTFE |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 3 mm |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Cylindrique |
| Afficher plus |