Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Code produit. 11858882 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7mm
8mm
8 mm
10 mm
13mm
15 mm
20mm
30 mm
Diamètre (métrique):
1,5mm
1.5 mm
2mm
2 mm
3mm
3 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11858882
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour les récipients les plus petits. Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
Conçus pour les récipients les plus petits.Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
  • Livré dans des flacons avec bouchon à clipser réutilisables.
  • Pour l’agitation dans des tubes à essai, des béchers de petite taille ou d’autres récipients.
  • Autoclavables.
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Blanc
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Diamètre (métrique) 2 mm
Longueur (métrique) 2 mm
Quantité 10/boîte
Forme Cylindrique
Type Stir Bar, Micro