Learn More
Fisherbrand™ Micro barreau d’agitation magnétique en PTFE
Conçus pour les récipients les plus petits. Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
Marque: Fisherbrand™ 001.808.3
Description
Conçus pour les récipients les plus petits.Les micro barreaux d’agitation magnétiques en PTFE Fisherbrand™ sont autoclavables.
- Livré dans des flacons avec bouchon à clipser réutilisables.
- Pour l’agitation dans des tubes à essai, des béchers de petite taille ou d’autres récipients.
- Autoclavables.
Specifications
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
8 mm | |
Cylindrique |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
3 mm | |
10/boîte |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction