Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en PTFE
Click to view available options
Longueur (métrique):
120,65 mm
186,4 mm
199,3 mm
238,3 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Manifold fileté NPT 2 à 10 voies
- 1 entrée vers 2 à 10 sorties
- Pour réaliser des montages en parallèle
- Manifold PFA
Spécification
Spécification
| Type | Collecteur |
| Admission | 3/8 po |
| Matériau | PTFE |
| Nbre de ports | 8 |
| Taille du port (métrique) | 5,08 mm |
| Longueur (métrique) | 199,3 mm |
| Largeur (métrique) | 28,9 mm |
| Hauteur (métrique) | 28,95 mm |