Learn More
Cole-Parmer™ Collecteurs en PTFE
Marque: Cole-Parmer™ 31521-25
Code nomenclature Nacres: GB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Manifold fileté NPT 2 à 10 voies• 1 entrée vers 2 à 10 sorties
• Pour réaliser des montages en parallèle
• Manifold PFA
Spécification
Collecteur | |
PTFE | |
4,3 mm | |
25,4 mm |
1/4 po | |
10 | |
186,4 mm | |
25,4 mm |