Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation magnétique en PTFE, baguette simple
Conçus pour être utilisés avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs à usage général. L’un des côtés des agitateurs magnétiques revêtus de PTFE présente une tête cruciforme.
Marque: Fisherbrand™ 001.1110.1
Description
- Agitateur magnétique à usage général stable
- Conçu pour être utilisé avec les récipients en forme de tube, très efficaces en tant qu’agitateurs généraux
- Autoclavables
Spécification
Oui | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
10 mm |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (FDS) | |
Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE | |
8 mm | |
5/boîte |