Learn More
DWK Life Sciences Clé PTFE avec filetage, avec dispositif de retenue en trois parties
Pour l'utilisation avec des robinets à sens unique polis DURAN™.
Marque: DWK Life Sciences 286221009
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 6.25000kg
Description
Les bouchons de vannes en PTFE jetables combinés à la vanne jetable polie DURAN™ représentent une alternative sans graisse. Le dispositif de sécurité du robinet en 3 parties est déjà inclus dans la livraison.
- En PTFE avec filetage et dispositif de verrouillage de vanne en 3 parties
- Pour une utilisation avec robinets à voie unique polis DURAN™
- Fonctionnement sans graisse
Spécification
6 mm | |
Non | |
25/Bte |
PTFE | |
NS de 18,8 | |
Pour une utilisation avec robinets à voie unique polis DURAN™ |