Learn More
DWK Life Sciences Clé en PTFE avec filetage, avec dispositif de retenue en trois parties
Pour une utilisation avec des robinets jetables polis DURAN™.
Marque:  DWK Life Sciences 286220604
Code produit. 10448572
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les bouchons de vannes en PTFE jetables combinés à la vanne jetable polie DURAN™ représentent une alternative sans graisse. Le dispositif de sécurité du robinet en 3 parties est déjà inclus dans la livraison.
  • En PTFE avec filetage et dispositif de verrouillage de vanne en 3 parties
  • Pour une utilisation avec robinets à voie unique polis DURAN™
  • Fonctionnement sans graisse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
4 mm
Non autoclavable
50/Pk.
PTFE
14.5 NS
Pour l'utilisation avec des robinets à sens unique polis DURAN™
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
DWK Life Sciences Clé en PTFE avec filetage, avec dispositif de retenue en trois parties > Alésage 4 mm, NS 14,5