Learn More
Cowie Technology™ Adaptateur pour joint en PTFE
Crée un vide poussé avec des bagues d’étanchéité, ce qui annule le besoin de graisse. L’adaptateur pour joint en PTFE Cowie Technology™ est autoclavable et réutilisable.
Marque:  Cowie Technology™ 021.1424
Code produit. 10531632
  • 14.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqué en PTFE, avec un épaulement important pour une manipulation aisée
  • Structure globale robuste pour une utilisation répétée
  • Les manchons rigides et adaptateurs sont inertes, utilisables à 280°C (environ)
  • Résistance au vide poussé
  • Les bagues d’étanchéité trapézoïdales transversales sur les surfaces de contact créent un vide poussé
Spécification
Spécification
24/29
Adaptateurs à joint en PTFE
1/boîte
10/19