Learn More
Fisherbrand™ Récipients en PTFE
Code produit. 10393882
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
360 ml
480 ml
1000 ml
2200 ml
Moulage isostatique à partir de PTFE pur. Les récipients en PTFE Fisherbrand™ présentent une paroi épaisse.
Moulage isostatique à partir de PTFE pur. Les récipients en PTFE Fisherbrand™ présentent une paroi épaisse.
  • Finition interne lisse
  • Contient un bouchon à vis
  • Empilable
  • Autoclavables
Spécification
Capacité (métrique) 480 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe du col 76 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 73mm
À utiliser avec (application) Stockage et transport de produits chimiques dangereux
Comprend Bouchon
Hauteur (métrique) avec bouchon 126 mm
Matériau PTFE
Température max. (métrique) 280°C
Plage de températures (métrique) –200 à +280°C
Épaisseur (métrique) 13 mm
Transparence Non
Poids (métrique) 350 g
Graduations Non
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Hauteur (métrique) 125 mm
Type de produit Récipient
Taille du bouchon 90 mm
Diamètre (métrique) 90 mm
Type de bouchon Bouchon à vis