Learn More
Horst™ Câbles chauffants étanches à l’humidité en PTFE modèle HST
Click to view available options
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation:
1,1m
12m
5,5m
6m
8m
9m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Fil chauffant haute protection 250°C
• Utilisable en atmosphère humide. Isolation PTFE PTFE protégée par blindage
• Faible section 2,5 à 3,5mm
• Rayon de courbure 10mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m sans prise.
• Utilisable en atmosphère humide. Isolation PTFE PTFE protégée par blindage
• Faible section 2,5 à 3,5mm
• Rayon de courbure 10mm
• Fil
• Accessoires obligatoires régulateur
• Inclus avec câble 1,5 m sans prise.
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 1,1 Lm |
| Dimensions (L x l x H) | 1,1 Lm |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HST |
| Longueur (métrique) du cordon d’alimentation | 1,1m |
| Type de produit | Câble chauffant étanche |